Läs mer
23-Keto Nemadectin (Desmethoxyamino Moxidectin), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 23-Keto Nemadectin (Desmethoxyamino Moxidectin) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H50O8/c1-20(2)13-24(6)32-25(7)30(37)18-35(44-32)17-28-16-27(43-35)12-11-22(4)14-21(3)9-8-10-26-19-41-33-31(38)23(5)15-29(34(39)42-28)36(26,33)40/h8-11,13,15,20-21,25,27-29,31-33,38,40H,12,14,16-19H2,1-7H3/b9-8+,22-11+,24-13+,26-10+/t21-,25-,27+,28-,29-,31+,32+,33+,35-,36+/m0/s1 |
| Formel vikt | 610.35 |
| Procent renhet | >95% |