Läs mer
23-Keto O-Trimethylsilyl Nemadectin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 23-Keto O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl] Nemadectin |
| CAS | 112125-06-1 |
| Molekylformel | C42H64O8Si |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (6R,25S)-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-dimethyl-1-buten-1-yl]-5-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-6,28-epoxy-23-oxomilbemycin B, [6R,25S(E)]-B, 5-O-Demethyl-28-deoxy-25-(1,3-dimethyl-1-butenyl)-5-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-6,28-epoxy-23-oxo-milbemycin, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran] Milbemycin B Derviative |
| InChI formel | InChI=1S/C42H64O8Si/c1-25(2)18-28(5)36-30(7)35(43)23-41(49-36)22-33-21-32(48-41)17-16-27(4)19-26(3)14-13-15-31-24-46-38-37(50-51(11,12)40(8,9)10)29(6)20-34(39(44)47-33)42(31,38)45/h13-16,18,20,25-26,30,32-34,36-38,45H,17,19,21-24H2,1-12H3/b14-13+,27-16+,28-18+,31-15+/t26-,30-,32+,33-,34-,36+,37+,38+,41-,42+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)\C=C(/C)\[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)C)O2)CC(=O)[C@@H]1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 725.04 |
| Formel vikt | 724.437 |