Läs mer
HUBER Ministat 230 Kylt värmecirkulationsbad
Produktkod. 13351539
Change view
Höjd (metrisk):
476 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
13351539 476 mm Varje
1 options
Produktkod. 13351539 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 2015.0005.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88880.00 SEK
    86493.75 SEK / Paket med 1
    Save 2386.25 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
De minsta kylcirkulatorerna i världen, som kan placeras i ett dragskåp i ett laboratorium eller i en teknisk anläggning. Ministats är små, men erbjuder tillräcklig prestanda för kontroll av fotometrar, refraktometrar, viskometer, destillationsapparater, reaktionskärl, minianläggningar.
  • Kylt värmecirkulationsbad
  • Pilot ONE-kontroller med Plug and Play-teknik
  • Exakt temperaturkontroll
  • 5,7 tum pekskärm och bekväm menynavigering
  • Övertemperatur och lågnivåskydd
  • Säkerhetsklass III/FL (DIN 12876)
  • Kraftfull tryck/sugpump
  • Programmerare med kalender- och klockfunktioner
  • Fem-punktskalibrering
  • Pt100 sensoranslutning
  • Temperaturområde: -40°C till -200°C
  • Kylkapacitet (20°C): 0,42kW
  • Kylkapacitet (0°C): 0,38kW
  • Kylkapacitet (-40°C): 0,05kW
  • Värmekapacitet: 1,6-2,1 kW
  • Tryckpump max.: 22 l/min / 0,7bar
  • Sugpump max.: 16 l/min / 0,4bar
  • Pumpanslutning: M16 x 1 hane
Specifikationer
Kylkapacitet 100 °C vid 0,42 kW, 20 °C vid 0,42 kW, 0 °C vid 0,38 °CkW, till 10 °C vid 0,33 °CkW, till 20 °C (vid 0,25 kW)
Pumptyp Cirkulation
Temperaturområde -40 °C till +200 °C
Visa TFT
Funktioner TFT-pekskärm, E-grade-funktion, integrerad programmerare, USB-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt, RS232-gränssnitt, Plug and Play-kontrollteknik, kompatibel med SpyControl, enkelt kontrolloperativkoncept, skyddssäkerhetsfunktion, naturligt köldmedium.
Värmekapacitet 1.6 - 2.1 kW
Modell Ministat 230
Pumpkapacitet 22 l/min; 0,7 bar tryck, 16 l/min; 0,4 bar Sug
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Garanti 3 år för avtagbar (Plug& Play) elektroniska kontroller, 2 år för kylkomponenter, 1 år för mekaniska och elektriska komponenter
Bredd (metrisk) 255 mm
Höjd (metrisk) 476 mm
Vikt (metrisk) 37 kg
Spänning 208/240 V
Frekvens 50/60 Hz