Läs mer
Jenway™ 230V strömförsörjning, blyad EU-kontakt
Produktkod. 11480619
Produktkod. 11480619 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 9995603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används med alla echem bänkmodeller
  • 230 V
  • Blyad EU-kontakt
  • För användning med alla echem bänkmodeller
Specifikationer
Typ Strömförsörjning, blyad EU-kontakt
Spänning 230 V