Läs mer
Jenway™ 230V strömförsörjning, EU-kontakt
Produktkod. 11470509
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
11470509 230 V Varje
1 options
Produktkod. 11470509 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 9995601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används med alla echem bänkmodeller
  • 230 V
  • EU-kontakt
  • För användning med alla echem bänkmodeller
Specifikationer
Typ Strömförsörjning, EU-kontakt
Spänning 230 V