Läs mer
Moldex™ 2360 Series P100 partikelrespirator med Ventex™ Ventil
Beskrivning
Ansökan
- Används i miljöer där en OSHA-substansspecifik standard gäller (bly, kadmium, arsenik, MDA ) såväl som läkemedelstillverkning, konventionell och kärnkraftsproduktion, svetsning, skärning och metallgjutning
- Justerbara tygremmar säkerställer en åtsittande, bekväm passform
- Ventex ventil släpper ut den varma luften snabbare så att arbetarna andas lättare och håller sig svalare
- Mjuk ansiktskudde i skum för ökad komfort och inga tryckpunkter
- Dura-Mesh™ skalet motstår att kollapsa vid regelbunden användning och även under varma och fuktiga förhållanden
- Konturformade näsbryggstätningar utan nosgrimma av metall
- Engångsbruk
Använd inte mot koncentrationer av partiklar som överstiger den maximala användningskoncentrationen eller 10X OSHA PEL, beroende på vilket som är lägst.
Specifikationer
Specifikationer
| Aerosol typ | P - Oljetät |
| ANSI standard | ANSI/ISEA 110-2003, avsnitt 7.11.1 |
| Certifieringar (NIOSH) | NIOSH 42 CFR 84, P100 |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | Skrovformad |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | P100 |
| Material | Dura-Mesh |
| Produkttyp | Platt-vikt partikelrespirator |
| Storlek | Medium/Large |
| Visa mer |