Läs mer
(23Z)-delta5,23-Stigmastadienol, TRC
Produktkod. 30008793
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30008793 2.5 mg 2.5mg
30007892 1 mg -
17977334 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS1210902.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84621-35-2
Molekylformel C29 H48 O
Molekylvikt (g/mol) 412.69
Synonym (3β,23Z)-Stigmasta-5,23-dien-3-ol, (23Z)-δ5,23-Stigmastadien-3β-ol
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(Z,1R)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hex-3-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
LEDER CC\C(=C\C[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)\C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (23Z)-delta5,23-Stigmastadienol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h9-10,19-20,23-27,30H,7-8,11-18H2,1-6H3/b21-9-/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formel vikt 412.3705
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.