Läs mer
24,25-Dihydroxy Fusidic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 24,25-Dihydroxy Fusidic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H50O8/c1-16-19-10-13-30(6)26(29(19,5)12-11-21(16)33)22(34)14-20-25(23(39-17(2)32)15-31(20,30)7)18(27(36)37)8-9-24(35)28(3,4)38/h16,19-24,26,33-35,38H,8-15H2,1-7H3,(H,36,37)/b25-18-/t16-,19-,20-,21+,22+,23-,24?,26-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| Formel vikt | 550.3506 |