Läs mer
24, 25-Dihydroxy VD2, MedChemExpress
Produktkod. 16478218
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478218 10 mg -
16411979 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16478218 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY76801
MedChemExpress 24, 25-Dihydroxy VD2 is a hydroxylated metabolite of Vitamin D2; a synthetic analog of Vitamin D.
24, 25-Dihydroxy VD2 is a hydroxylated metabolite of Vitamin D2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 24, 25-Dihydroxy VD2
CAS 58050-55-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H44O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 24,25-Dihydroxy vitamin D2
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (233.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)/C=C/C(O)(C)C(C)(C)O)CC3
Molekylvikt (g/mol) 428.65
Formel vikt 428.65
Procent renhet 99.79%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism