Läs mer
24, 25-Dihydroxy VD3, MedChemExpress
Produktkod. 16480658
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480658 5 mg 5mg
16441979 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16480658 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY76915
MedChemExpress 24, 25-Dihydroxy VD3 is a compound closely related to 1,25-dihydroxyvitamin D3 and is the active form of vitamin D3.
24, 25-Dihydroxy VD3 is a compound closely related to 1,25-dihydroxyvitamin D3 and is the active form of vitamin D3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 24, 25-Dihydroxy VD3
CAS 40013-87-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H44O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCC(O)C(C)(C)O)CC3
Molekylvikt (g/mol) 416.64
Formel vikt 416.64
Procent renhet 96.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism