missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

24,32-Bis-O-(tert-butyldimethylsilyl)-FK-506-13C, D2 (Major), TRC

Produktkod. 30339231
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30339231 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30339231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4152621MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 24,32-Bis-O-(tert-butyldimethylsilyl)-FK-506-13C, D2
CAS 1356352-20-9
Molekylformel C5513CH95D2NO12Si2
Kvantitet 1 mg
Synonym 24,33-Bis-O-(tert-butyldimethylsilyl) Tacrolimus-13CD2
InChI formel InChI=1S/C56H97NO12Si2/c1-20-23-41-29-35(2)28-36(3)30-47(64-14)50-48(65-15)32-38(5)56(62,67-50)51(59)52(60)57-27-22-21-24-42(57)53(61)66-49(39(6)45(34-43(41)58)69-71(18,19)55(10,11)12)37(4)31-40-25-26-44(46(33-40)63-13)68-70(16,17)54(7,8)9/h20,29,31,36,38-42,44-50,62H,1,21-28,30,32-34H2,2-19H3/b35-29?,37-31+/t36-,38+,39+,40-,41+,42-,44+,45-,46+,47-,48-,49+,50+,56+/m0/s1/i1+1D2
LEDER O=C([C@H](C/C=[13C]([2H])/[2H])/C=C(C)/C[C@H](C)C[C@H](OC)[C@](O1)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)[C@]1(O)C2=O)C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H](C)C(OC([C@@H]3CCCCN3C2=O)=O)/C(C)=C/[C@@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)CC4
IUPAC-namn (1R,9S,12S,13S,14S,17R,21S,23S,24R,25S,27R)-14-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-12-[(E)-1-[(1R,3R,4R)-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-3-methoxycyclohexyl]prop-1-en-2-yl]-17-(3,3-dideuterio(313C)prop-2-enyl)-1-hydroxy-23,25-dimethoxy-13,19,21,27-tetramethyl-11,28-dioxa-4-azatricyclo[22.3.1.04,9]octacos-18-ene-2,3,10,16-tetrone
Molekylvikt (g/mol) 1035.54
Formel vikt 1034.6708
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.