Läs mer
24 Bisphenol S, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Bisphenol S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O4S/c13-9-5-7-10(8-6-9)17(15,16)12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8,13-14H |
| Formel vikt | 250.03 |