Läs mer
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 36 cm
Produktkod. 15859836 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Array
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15859836 1 Array Varje
1 options
Produktkod. 15859836 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4404687
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för fragmentanalys och applikationer för snabb sekvensering.
De invändigt obelagda kapillärerna levereras i förmonterade set med 24 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapillärlängd 36 cm
Innehåll och lagring Förvara denna array vid omgivningstemperatur. Mer information om hur du förvarar kapillärsystemet på och av instrumentet finns i din genetiska analysators underhålls-, felsöknings- och referensguide.
Beskrivning 24-kapillärarray, 36 cm kapillär, internt obelagda kapillärer, mänskliga identifieringsapplikationer, för användning med 3500xL genetisk analysator, rumstemperatur
För användning med (utrustning) 3500xL genetisk analysator
För användning med (applikation) Sekvensering, mänsklig identifiering
Produkttyp 3500xL genetisk analysator
Kvantitet 1 Array