Läs mer
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 array
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De invändigt obelagda kapillärerna levereras i förmonterade set med 24 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation.
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Programvarutyp | Fragmentanalys |
| Kapillärlängd | 50 cm |
| Innehåll och lagring | Förvara denna array vid omgivningstemperatur. För detaljer om hur du förvarar kapillärsystemet på och av instrumentet, se Applied Biosystems Användarhandbok för 3500/3500xL Genetic Analyzer. |
| Beskrivning | 24-Capillary Array, 50cm Kapillär, 125 min. Körtid, internt obelagda kapillärer, fragmentanalys, proteinkvalitetsanalys, sekvenseringstillämpningar, för användning med 3500xL genetisk analysator, rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | Proteinkvalitetsanalys, Fragmentanalys, Sekvensering |
| För användning med (utrustning) | 3500xL genetisk analysator |
| Längd (metrisk) | 50 cm (kapillär) |
| Produkttyp | Genetisk analysator med 24 kapillärer |
| Kvantitet | 1 array |
| Körtid | 125 min |
| Visa mer |