Läs mer
24-Hydroxycholesterol, MedChemExpress
Beskrivning
24-Hydroxycholesterol is a natural sterol, which serves as a positive allosteric modulator of N-Methyl-d-Aspartate (NMDA) receptorsR, and a potent activator of the transcription factors LXR.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 24-Hydroxycholesterol |
| CAS | 30271-38-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H46O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (62.09 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)C(O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.65 |
| Formel vikt | 402.65 |
| Visa mer |