Läs mer
24-Hydroxycholesterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 24-Hydroxycholesterol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25?,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 402.3498 |
| Procent renhet | >95% |