Läs mer
Sharpsafe™ 24 L Sharps-behållare
Produktkod. 17691675
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Gult
Lila
Orange
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg
17691675 Lila
17681675 Orange
17601685 Gult
17611685 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17691675 Leverantör Sharpsafe™ Leverantörsnummer 51202421
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VernaCare 5:e generationen Sharpsafe™ behållare är tillverkade av vårt återvunna material med låga koldioxidavtryck, vilket ger en säker och hållbar lösning på dina behov för hantering av vassa avfall.
  • Genom att kämpa för förändring och banbrytande produktinnovation är vi stolta över att ha introducerat världens första hållbara engångsbehållare för vassa föremål på marknaden.
  • Den generösa storleken på 24 liter gör att den är särskilt lämpad för områden som genererar stora mängder förorenat avfall.
  • Den breda horisontella öppningen säkerställer enkel kassering av stora föremål och tillåter proportionellt sett större fyllning än liknande vertikala matningsöppningar och den stora volymen på 24 liter ger ökad kostnadseffektivitet i områden med hög användning.
  • Ett genomskinligt lock och synlig påfyllningslinje hjälper till att garantera användarens säkerhet genom att tillåta tydlig indikering av när påfyllningslinjen nås.
  • Våra 24 liter Sharpsafe™ behållare är speciellt utformade för att möjliggöra säker kassering av kliniska vassa föremål och minimera risken för relaterade skador. Utformningen av våra produkter visar våra avsiktligt utformade funktioner för att garantera säkerheten för våra användare. Våra fyra hörbara klickningar bekräftar att locket och basen är säkert monterade och är säkra att använda. Den tillfälliga och slutliga stängningsfunktionen ger trygghet när behållaren används och att inget mer avfall kan läggas till när den slutliga förslutningen är aktiverad, vilket förhindrar eventuellt spill och överfyllning.
  • Behållarna är designade med en stark styv kropp och tillverkade av robust, högkvalitativt återvunnet material som förhindrar att vassa föremål tränger in genom behållarens vägg.
  • Funktioner och fördelar
    • Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
    • Halvgenomskinligt lock - innehållet syns när det är fullt
    • Vridbar säkerhetssköld säkerställer säker kassering.
    • Förslutningssköld tillverkad av 100 % återvunnet material
    • In-mold-etikett - erbjuder permanent revisionsspår som inte kan tas bort.
    • Tillfällig& Slutlig stängningsfunktion
    • Horisontell fyllningsområde
    • Enkel montering med 4 klick
    • Överensstämmer med de standarder som anges nedan
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 24 L
Certifikat och efterlevnad Storbritanniens föreskrifter, ISO23907-1:2019, UN3291
Stängningsfärg Lila
Färg Grå
Mått (L x B x H) 454 x 454 x 749 mm
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Säker kassering av kliniska vassar
Produkttyp Sharps Container