Läs mer
Fisherbrand™ Meker säkerhetsbrännare för gasol, 24 mm
Produktkod. 12882144 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Gastyp:
Gasol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gastyp Förpackningsstorlek
12882144 Gasol Varje
1 options
Produktkod. 12882144
Beräknad leverans: 08-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med en flambrottsanordning som stänger av gastillförseln till brännaren inom cirka 20 sekunder efter att lågan har släckts.
  • Alla säkerhetsfunktioner finns i brännaren
  • För användning med naturgas/metan
  • Öppning med en diameter på 12,7 mm
Specifikationer
Produkttyp Meker brännare
Gastyp Gasol
Diameter (metrisk) 24 mm
Antal per förpackning 1 st.