Läs mer
Falcon™ 24-Multiwell FluoroBlok™ Cell Culture Inserts System
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
De Corning FluoroBlok Insert System är tillverkat med en unik ljustät PET membran som effektivt blockerar överföringen av ljus från 400-700 nm. Fluorescens från märkta celler eller föreningar som finns i den övre kammaren av insättningssystemet blockeras från detektion i bottenkammaren av det mellanliggande färgade membranet. När väl fluorescensmärkta celler eller föreningar passerar genom membranet, är de inte längre avskärmade från ljuskällan och detekteras lätt med en bottenläsande fluorescensplattaläsare. Det breda blockeringsområdet för Corning FluoroBlok membran ger flexibiliteten att välja en mängd olika fluoroforer för kemotaxi, cellmigrering, tumörcell- eller bakterieinvasion, leukocytextravasation, cellsignalering, toxicitets- och permeabilitetsstudier för orala biotillgänglighets- och absorptionsanalyser (t.ex. Caco-2-celler).
- Spara tid och arbete med automatisk fluorescensdetektion
- Eliminera cellinsättningsmanipulation —få snabb datainsamling utan behov av platttvätt eller manuell cellskrapning och räkning. Diagrammigrering av celler och molekyler i realtid utan att demontera eller förstöra insatsen
- Öka provgenomströmningen —automatisera många vanliga membranbaserade cellanalyser och öka effektiviteten, produktiviteten och genomströmningen av dessa analyser i läkemedelsupptäckningsprocessen
- Handtag 24 insatser samtidigt, —alla 24 brunnar är en del av en enda enhet som är kompatibel med Falcon 24-brunnars plattor och matarbricka
- Varje insats har en generös, automationskompatibel provtagningsport. När de används med Falcon 24-brunnars plattor kan användare prova över och under membranet med standard 200μ L eller 1000μ L pipettspetsar eller automatiserade vätskehanterare.
Beställningsinfo
Finns i 3μ och μ8 m porstorlekar. Ett stycke 24-Multiwell-insättningssystem (insättningsplatta, 24-brunnars platta eller enbrunnars matarbricka och lock) eller 24-brunnars individuella cellkulturinsatser.
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Kulturområde | 0,3 cm 2 |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Typ | Multi-well Insert System |
| Räkna väl | 24 |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensplattaläsare eller inverterat fluorescensmikroskop |
| nr per ärende | 5/Cs. |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| Visa mer |