Läs mer
Falcon™ 24-Multiwell FluoroBlok™ Cell Culture Inserts System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10216921 Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
3 μm
8μ m
Kvantitet:
1/Pk.
5/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10216921
Brand: Falcon™ 351158
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla in data utan platttvätt, cellskrapning och räkning; kartlägga cellmigrering eller biotillgänglighet i realtid utan att demontera eller förstöra insatsen
De Corning FluoroBlok Insert System är tillverkat med en unik ljustät PET membran som effektivt blockerar överföringen av ljus från 400-700 nm. Fluorescens från märkta celler eller föreningar som finns i den övre kammaren av insättningssystemet blockeras från detektion i bottenkammaren av det mellanliggande färgade membranet. När väl fluorescensmärkta celler eller föreningar passerar genom membranet, är de inte längre avskärmade från ljuskällan och detekteras lätt med en bottenläsande fluorescensplattaläsare. Det breda blockeringsområdet för Corning FluoroBlok membran ger flexibiliteten att välja en mängd olika fluoroforer för kemotaxi, cellmigrering, tumörcell- eller bakterieinvasion, leukocytextravasation, cellsignalering, toxicitets- och permeabilitetsstudier för orala biotillgänglighets- och absorptionsanalyser (t.ex. Caco-2-celler).
  • Spara tid och arbete med automatisk fluorescensdetektion
  • Eliminera cellinsättningsmanipulation —få snabb datainsamling utan behov av platttvätt eller manuell cellskrapning och räkning. Diagrammigrering av celler och molekyler i realtid utan att demontera eller förstöra insatsen
  • Öka provgenomströmningen —automatisera många vanliga membranbaserade cellanalyser och öka effektiviteten, produktiviteten och genomströmningen av dessa analyser i läkemedelsupptäckningsprocessen
  • Handtag 24 insatser samtidigt, —alla 24 brunnar är en del av en enda enhet som är kompatibel med Falcon 24-brunnars plattor och matarbricka
  • Varje insats har en generös, automationskompatibel provtagningsport. När de används med Falcon 24-brunnars plattor kan användare prova över och under membranet med standard 200μ L eller 1000μ L pipettspetsar eller automatiserade vätskehanterare.
Beställningsinfo
Finns i 3μ och μ8 m porstorlekar. Ett stycke 24-Multiwell-insättningssystem (insättningsplatta, 24-brunnars platta eller enbrunnars matarbricka och lock) eller 24-brunnars individuella cellkulturinsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Kulturområde 0,3 cm 2
Material PET
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Multi-well Insert System
Räkna väl 24
För användning med (utrustning) Fluorescensplattaläsare eller inverterat fluorescensmikroskop
nr per ärende 5/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Porstorlek 8μ m
Kvantitet 5/Pk.
Stödjande membran PET