Läs mer
24-Nor Ursodeoxycholic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 24-Nor Ursodeoxycholic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38O4/c1-13(10-20(26)27)16-4-5-17-21-18(7-9-23(16,17)3)22(2)8-6-15(24)11-14(22)12-19(21)25/h13-19,21,24-25H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,21+,22+,23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 378.277 |