Läs mer
Thermo Scientific™ 24-placerade rotorer med fast vinkel med lock
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Max. Hastighet:
15 000 varv/min
Max. RCF:
21 890 x g
Vinkel:
45°
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Microliter Rotor |
| Kapacitet | 24 x 1.5/2 mL |
| Max. RCF | 21 890 x g |
| Max. Hastighet | 15 000 varv/min |
| Vinkel | 45° |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |