Läs mer
Thermo Scientific™ 24-placerade rotorer med fast vinkel med lock
Produktkod. p-318446 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Max. Hastighet:
15 000 varv/min
Max. RCF:
21 890 x g
Vinkel:
45°
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10593851
Brand: Thermo Scientific™ 75007593
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Typ Microliter Rotor
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. RCF 21 890 x g
Max. Hastighet 15 000 varv/min
Vinkel 45°