Läs mer
24(R/S)-Hydroxycholesterol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 24-Hydroxycholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7 |
| CAS | 144154-78-9 |
| Molekylformel | C27 2H7 H39 O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Cholest-5-ene-25,26,26,26,27,27,27-d7-3,24-diol, (3β)-, (3β)-Cholest-5-ene-25,26,26,26,27,27,27-d7-3,24-diol, 24(R/S)-(25,26,26,26,27,27,27-2H7)Hydroxycholesterol, 24(RS)-Hydroxycholesterol-d7, 24-Hydroxycholesterol-25,26,26,26,27,27,27-D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25?,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,17D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-5-hydroxy-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.7 |
| Formel vikt | 409.3937 |