Läs mer
BRAND™ 24-brunnsinsats 2in1, PC-membran
Produktkod. 16164947 Handla allt Brand Produkter
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
8 μm
8μ m
Antal per förpackning:
4 x 12
48 x 1
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Antal per förpackning Förpackningsstorlek
16164947 0,4 μm 48 x 1 -
16174947 0,4 μm 4 x 12 Paket med 48
16184947 8μ m 48 x 1 -
16194947 8 μm 4 x 12 Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16164947 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 782700
Beräknad leverans: 20-10-2026
De cellGrade™ plus yta på membranen säkerställer utmärkt cellvidhäftning och tillväxt. De mycket transparenta membranen ger dig god synlighet av dina cellkulturer, och den höga pordensiteten bidrar till god permeabilitet.
  • Använd insatser i hängande eller stående position
  • För 24-brunnars tallrikar eller kulturrätter
  • Uppnå enhetlig och kontrollerad celltillväxt tack vare ytbehandling, utan beläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 24-brunnars Insert 2in1, PC-Membran 0.4μ m
Material Polykarbonat
Porstorlek 0,4 μm
Antal per förpackning 48 x 1
Sterilitet Sterila
Antal Wells 24