Beskrivning
- Använd insatser i hängande eller stående position
- För 24-brunnars tallrikar eller kulturrätter
- Uppnå enhetlig och kontrollerad celltillväxt tack vare ytbehandling, utan beläggningar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 24-brunnsinsats 2in1, PET-membran 8μ m, Multipack |
| Material | PET |
| Porstorlek | 8μ m |
| Kvantitet | 4 x 12 |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal Wells | 24 |