Läs mer
BRAND™ 24-brunnsinsats 2in1, PET-membran
Produktkod. p-7156868 Handla allt Brand Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
8μ m
Antal per förpackning:
4 x 12
48 x 1
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 16104957
Brand: BRAND™ 782710
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De cellGrade™ plus yta på membranen säkerställer utmärkt cellvidhäftning och tillväxt. De mycket transparenta membranen ger dig god synlighet av dina cellkulturer, och den höga pordensiteten bidrar till god permeabilitet.
  • Använd insatser i hängande eller stående position
  • För 24-brunnars tallrikar eller kulturrätter
  • Uppnå enhetlig och kontrollerad celltillväxt tack vare ytbehandling, utan beläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 24-brunnsinsats 2in1, PET-membran 0,4μ m
Material PET
Porstorlek 0,4 μm
Antal per förpackning 48 x 1
Sterilitet Sterila
Antal Wells 24