Läs mer
BRAND™ 24-brunnars PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8504059 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 10586655
Brand: BRAND™ 781412
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra tunna och jämna väggtjocklekar möjliggör optimal värmeöverföring och korta cykeltider. Släta skaftytor minimerar enzym- och nukleinsyrabindning till ytan, vilket säkerställer att reaktionen kan löpa fullt ut.
  • Polypropen, 0,2 ml brunnar, utan kjolar
  • Fri från DNas, DNA, RNas och endotoxiner
  • Den förstärkta toppplattan håller PCR-plattan platt även under uppvärmning, vilket gör den lättare att använda i automatiserade system som pipetteringsrobotar
  • Kanterna på brunnarna är formade så att de skyddar mot korskontaminering och ger en pålitlig tätning med tätningsfolie anpassad till plattorna
  • Minska materialkostnaderna och tillåt arbete på en kompakt PCR-platta även med små provgenomströmningar
  • Den ultratunnväggiga PCR-plattans design underlättar konstant, snabb och exakt värmeöverföring
  • Det släta kärlets inre minimerar bindningen av enzymer och nukleinsyra till väggarna
  • Brunnarnas upphöjda läppar skyddar mot korskontaminering, vilket möjliggör en pålitlig tätning med tätningsmattan skräddarsydd för plattorna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Bindande egendom Untreated
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase, DNA-free
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 4 x 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Disponibel Single-use
Produkttyp qPCR 24-well plate
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Kjol stil Non-skirted
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Antal Wells 24
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) PCR
Antal per förpackning 40
RNase fri Ja