Läs mer
HUBER Ministat 240 Kylvärmebadscirkulator
Produktkod. 13371759
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13371759
Brand: HUBER 2016.0005.01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De minsta kylcirkulatorerna i världen, som kan placeras i ett dragskåp i ett laboratorium eller i en teknisk anläggning. Ministats är små, men erbjuder tillräcklig prestanda för kontroll av fotometrar, refraktometrar, viskometer, destillationsapparater, reaktionskärl, minianläggningar.
Små dimensioner gör att Ministats kan placeras i de minsta utrymmen, till exempel i ett dragskåp eller inne i teknisk anläggning. Trots sin minimala storlek är systemen omfattande utrustade och erbjuder tillräcklig prestanda för temperaturkontroll av fotometrar, refraktometrar, viskometer, destillationsapparater, reaktionskärl och minianläggningar. Badöppning gör att föremål kan termoregleras direkt i ett termostatbad. En kraftfull tryck-/sugpump med ett steglöst kontrollerat varvtal säkerställer optimal cirkulation. Det maximala trycket kan också regleras av en trycksensor som tillval, vilket innebär att känsliga glasreaktorer och apparater på ett tillförlitligt sätt kan skyddas från brott. Dessutom erbjuder ministats“ Professionell” nivå Pilot ONE-kontroller som standard med TFT-färgskärm och bekväm förarguidning. Analoga anslutningar enligt NAMUR är tillgängliga via den valfria modulen Com.G@te, vilket gör att ministats kan integreras i anläggnings- och processkontrollsystem.
Ministat 240 med styrenhet 'Pilot ONE'
  • Kylt värmecirkulationsbad
  • Temperaturområde: -45 °C till 200 °C
  • Kylkapacitet (20 °C): 0,6kW
  • Kylkapacitet (0 °C): 0,55kW
  • Kylkapacitet (-40 °C): 0,05kW
  • Värmekapacitet: 1,8 - 2,1 kW
  • Tryckpump max.: 22 l/min / 0,7bar
  • Sugpump max.: 16 l/min / 0,4bar
  • Pumpanslutning: M16 x 1 hane
  • Strömförsörjning: 220-240V 1∼ /2∼ 50/60Hz. Med naturligt köldmedium.
Specifikationer
Kylkapacitet 100 °C vid 0,6 kW, 20 °C vid 0,6 kW, 0 °C vid 0,55 °CkW, till 10 °C vid 0,42 °CkW, till 20 °C (vid 0,35 kw)
Pumptyp Cirkulation
Temperaturområde -45 °C till +200 °C
Visa TFT
Funktioner TFT-pekskärm, E-grade-funktion, integrerad programmerare, USB-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt, RS232-gränssnitt, Plug and Play-kontrollteknik, kompatibel med SpyControl, enkelt kontrolloperativkoncept, skyddssäkerhetsfunktion, naturligt köldmedium.
Värmekapacitet 1.8-2.1 kW
Modell Minister 240
Pumpkapacitet 22 l/min; 0,7 bar tryck, 16 l/min; 0,4 bar Sug
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Garanti 3 år för avtagbar (Plug& Play) elektroniska kontroller, 2 år för kylkomponenter, 1 år för mekaniska och elektriska komponenter
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 516 mm
Vikt (metrisk) 41 kg
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz