Läs mer
HUBER Ministat 240w kyld värmebadscirkulator
Höjd (metrisk):
516 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ministat 240w med styrenhet 'Pilot ONE'
- Kylt värmecirkulationsbad
- Temperaturområde: -45 °C till 200 °C
- Kylkapacitet (20 °C): 0,6kW
- Kylkapacitet (0 °C): 0,55kW
- Kylkapacitet (-40 °C): 0,05kW
- Värmekapacitet: 1,8-2,1 kW
- Tryckpump max.: 22 l/min / 0,7bar
- Sugpump max.: 16 l/min / 0,4bar
- Pumpanslutning: M16 x 1 hane
- Strömförsörjning: 220-240V 1∼ /2∼ 50/60Hz. Med naturligt köldmedium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kylkapacitet | 100 °C vid 0,6 kW, 20 °C vid 0,6 kW, 0 °C vid 0,55 °CkW, till 10 °C vid 0,42 °CkW, till 20 °C (vid 0,35 k) |
| Pumptyp | Cirkulation |
| Temperaturområde | -45 °C till +200 °C |
| Visa | TFT |
| Funktioner | TFT-pekskärm, E-grade-funktion, integrerad programmerare, USB-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt, RS232-gränssnitt, Plug and Play-kontrollteknik, kompatibel med SpyControl, enkelt kontrolloperativkoncept, skyddssäkerhetsfunktion, naturligt köldmedium. |
| Värmekapacitet | 1.8-2.1 kW |
| Modell | Ministat 240 W |
| Pumpkapacitet | 22 l/min; 0,7 bar tryck, 16 l/min; 0,4 bar Sug |
| Säkerhetsklass | 3/FL |
| Temperaturstabilitet | ±0,02 °C |
| Visa mer |