Läs mer
Tygon 2475 Mjukgörarfri termoplastslang
Produktkod. 30054376 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-3/8 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
7/16 tum
7/8 tum.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30054376 5/16 tum 7/16 tum
30053315 1/4 tum 3/8 tum
30054354 1/16 tum. 3/16 tum
30053182 5/8 tum. 7/8 tum.
30054076 1/2 tum. 3/4 tum
30053936 1/8 tum 1/4 tum
30053354 3/16 tum 5/16 tum
30053672 1 tum 1-3/8 tum.
30053699 3/4 tum 1 tum
30054221 3/8 tum 1/2 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30054376 Leverantör Tygon Leverantörsnummer ACG00022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2890.00 SEK
    2466.36 SEK / 15m
    Save 423.64 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Resistent mot aggressiva syror, baser och lösningsmedel
Låg gasgenomträngning. Slät inre yta förhindrar infångning av partiklar. Fri från tillsatta mjukgörare eller oljor. Möter USP Klass VI kriterier. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP
Diameter (engelska) Inre 5/16 tum
Material Tygon 2475
Diameter (engelska) Yttre 7/16 tum
Total längd (engelska) 50 ft.
Steriliseringsmetod Ja