Läs mer
Beskrivelse
- Dambyxor i 100 % bomull lämpliga för industriell tvätt
- En sidficka med dold tryckknappstängning
- Elastiskt midjeband
Tekniske data
Tekniske data
| Storlek | 36 |
| Kön | Kvinnors |
| Produkttyp | Byxor för allmänna ändamål |
| Material | Bomull |
| Färg | Vitt |
| Ankel stil | Rak |
| Sömtyp | Tejpade |
| Antal fickor | 1 |
| Midja stil | Elastisk |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?