Läs mer
Uvex™ 248 bomullsbyxor för kvinnor med resår i midjan
Produktkod. 15378762 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
36
38
46
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15378762 46 Varje
15328762 36 -
15338762 38 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15378762 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8152906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 SEK
    290.87 SEK / Paket med 1
    Save 11.13 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Byxorna är gjorda av 100 % bomullstyg och har ett elastiskt midjeband, en sidficka och är lämpliga för industriell tvätt.
  • Dambyxor i 100 % bomull lämpliga för industriell tvätt
  • En sidficka med dold tryckknappstängning
  • Elastiskt midjeband
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 46
Kön Kvinnors
Produkttyp Byxor för allmänna ändamål
Material Bomull
Färg Vitt
Ankel stil Rak
Sömtyp Tejpade
Antal fickor 1
Midja stil Elastisk