Läs mer
Uvex™ 248 bomullsbyxor för kvinnor med resår i midjan
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
36
38
46
Förpackningsstorlek:
Varje
Descrizione
- Dambyxor i 100 % bomull lämpliga för industriell tvätt
- En sidficka med dold tryckknappstängning
- Elastiskt midjeband
Specifica
Specifica
| Storlek | 36 |
| Kön | Kvinnors |
| Produkttyp | Byxor för allmänna ändamål |
| Material | Bomull |
| Färg | Vitt |
| Ankel stil | Rak |
| Sömtyp | Tejpade |
| Antal fickor | 1 |
| Midja stil | Elastisk |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto