Läs mer
Fisherbrand™ 24mm PP skruvlock, vit, 24-400 gänga
Produktkod. 10759644 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Skruvlocket i mitten
Stängd toppskruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10759644 Stängd toppskruvlock Paket med 100
10590053 Skruvlocket i mitten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10759644
Antal Pris
1 201.00 SEK / Paket med 100
10 180.90 SEK / Paket med 100
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 24 mm PP skruvlock
  • Vitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Polypropen
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND24
Produkttyp Stängd toppskruvlock