Läs mer
Fisherbrand™ 24 mm PP skruvtätning, limmad, vit, 24-400 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifications
Specifications
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Beige, Naturlig, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3.2 mm |
| Stängningsstorlek | 24 mm |
| För användning med (utrustning) | 24-400 injektionsflaskor med skruvgänga |
| Produkttyp | Skruvlocket i mitten |