Läs mer
Fisherbrand™ 24 mm PP skruvtätning, limmad, vit, 24-400 gänga, monterad septum
Produktkod. 11778266 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Skruvkork med fast topp
Skruvlock för mitthål
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11778266
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • Färdiga att använda kombinationstätningar
  • Ingen tidskrävande och klurig montering
  • Ingen kontaminering av fodret med svett/fett som normalt orsakas av manuell montering
  • Vita 24-400 kapslar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Beige, Naturlig, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) Förvaring
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
Typ Skruvkork med fast topp