Läs mer
Fisherbrand™ 24 mm PP skruvtätning, limmad, vit, 24-400 gänga, monterad septum
Produktkod. p-7113948 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Skruvkork med fast topp
Skruvlock för mitthål
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 10729454
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • Färdiga att använda kombinationstätningar
  • Ingen tidskrävande och klurig montering
  • Ingen kontaminering av fodret med svett/fett som normalt orsakas av manuell montering
  • Vita 24-400 kapslar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Beige, Naturlig, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) Förvaring
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
Typ Skruvlock för mitthål
Stängningsstorlek 24 mm
För användning med (utrustning) 24-400 injektionsflaskor med skruvgänga