Läs mer
Fisherbrand™ 24 mm PP skruvtätning, vit, mitthål, 24-400 gänga, monterad septum
Produktkod. 10541013 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Grå, Rött, Vitt
Vitt, Beige
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
2,5 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
10541013 Vitt, Beige Silikon/PTFE 3,2 mm Paket med 100
11530595 Grå, Rött, Vitt PTFE/Butyl 2,5 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10541013
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färdiga att använda kombinationstätningar.
  • Ingen tidskrävande och klurig montering
  • Ingen kontaminering av fodret med svett/fett som normalt orsakas av manuell montering
  • Brett utbud av olika septamaterial för nästan alla applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Vitt, Beige
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) Förvaring
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 3,2 mm
Stängningsstorlek 24 mm
För användning med (utrustning) 24-400 injektionsflaskor med skruvgänga
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Produkttyp Skruvlock