Läs mer
Fisherbrand™ 24 mm PP skruvtätning, vit, mitthål, 24-400 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/Butyl |
| Färg | Grå, Rött, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 2,5 mm |
| Produkttyp | Skruvlock |