Läs mer
Fisherbrand™ 24 mm PP skruvtätning, vit, sluten topp, 24-400 gänga, monterad septum
Produktkod. 10132422 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Naturlig, Vitt
Silver, Vitt
Svart, Vitt
Vitt, Grå, Rött
Material (liner):
PTFE/Butyl
PTFE/EPDM
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Tjocklek (metrisk):
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
10132422 Beige, Naturlig, Vitt Silikon/PTFE 3,2 mm Paket med 100
10090962 Vitt, Grå, Rött PTFE/Butyl 2,5 mm Paket med 100
12921001 Svart, Vitt PTFE/EPDM 2 mm Paket med 100
15529544 Silver, Vitt Silikon/aluminium 3 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10132422
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färdiga att använda kombinationstätningar.
  • Ingen tidskrävande och klurig montering
  • Ingen kontaminering av fodret med svett/fett som normalt orsakas av manuell montering
  • Brett utbud av olika septamaterial för nästan alla applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Beige, Naturlig, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) Förvaring
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 3,2 mm
Produkttyp Skruvlock