Läs mer
Fisherbrand™ 24 mm PP skruvtätning, vit, sluten topp, 24-400 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Naturlig, Vitt
Silver, Vitt
Svart, Vitt
Vitt, Grå, Rött
Material (liner):
PTFE/Butyl
PTFE/EPDM
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Tjocklek (metrisk):
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/EPDM |
| Färg | Svart, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Typ | Skruvlock |