Läs mer
Fisherbrand™ 24 mm PP skruvtätning, vit, sluten topp, 24-400 gänga, monterad septum
Produktkod. 15529544 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Naturlig, Vitt
Silver, Vitt
Svart, Vitt
Vitt, Grå, Rött
Material (liner):
PTFE/Butyl
PTFE/EPDM
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Tjocklek (metrisk):
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15529544
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färdiga att använda kombinationstätningar.
  • Ingen tidskrävande och klurig montering
  • Ingen kontaminering av fodret med svett/fett som normalt orsakas av manuell montering
  • Brett utbud av olika septamaterial för nästan alla applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/aluminium
Färg Silver, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) Förvaring
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Typ Skruvlock