Läs mer
24R-Calcipotriol, MedChemExpress
Produktkod. 16411499
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16411499 1 mg
1 options
Produktkod. 16411499 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15266
MedChemExpress 24R-Calcipotriol(PRI 2202) is an impurity of Calcipotriol; Calcipotriol (MC 903; Calcipotriene) is a ligand of VDR-like receptors.
24R-Calcipotriol(PRI 2202) is an impurity of Calcipotriol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 24R-Calcipotriol
CAS 112827-99-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H40O3
Kvantitet 1 mg
Synonym PRI 2202 Impurity D of Calcipotriol
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.37 mM)
LEDER O[C@H]1C[C@H](O)C(/C(C1)=C\C=C2[C@]3([H])CC[C@H]([C@H](C)/C=C/[C@@H](C4CC4)O)[C@@]3(C)CCC\2)=C
Molekylvikt (g/mol) 412.6
Formel vikt 412.6
Kvalitet Research
Fysisk form Solid