Läs mer
(24R)-MC 976, MedChemExpress
Produktkod. 16431499
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 16431499
Brand: Medchem Express HY15267A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress (24R)-MC 976 is a Vitamin D3 derivative.
(24R)-MC 976 is a Vitamin D3 derivative.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (24R)-MC 976
CAS 112828-09-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H42O3
Kvantitet 1 mg
LEDER C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CC[C@@H](O)C4CC4)C)([H])[C@]3(C)CCC/2
Molekylvikt (g/mol) 414.62
Formel vikt 414.62
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.