Läs mer
(24S)-24,25-Dihydroxyvitamin D3, MedChemExpress
Beskrivning
(24S)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 ((24S)-24,25-Dihydroxycholecalciferol) is an inactive form of vitamin D3 which undergoes various levels of hydroxylation to form active vitamin D3 analogs.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (24S)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 |
| CAS | 55700-58-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H44O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (24S)-24,25-Dihydroxycholecalciferol |
| LEDER | C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@H](O)C(C)(C)O)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.64 |
| Formel vikt | 416.64 |
| Visa mer |