Läs mer
(24S)-Campestanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2S-(1-Tetrahydro-pyrimid-2-onyl)-3-methyl-butanoyl Chloride |
| CAS | 6538-02-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C28 H50 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ergostan-3-ol, (3β,5α)-, 5α-Ergostan-3β-ol (6CI,7CI), (3β,5α)-Ergostan-3-ol, (24S)-5α-Ergostan-3β-ol, 24(S)-Methyl-5α-cholestan-3β-ol, 24α-Methylcholestanol, 5α(H)-Campestanol, Dihydrobrassicastanol, Epiergostanol, Ergostanol |
| InChI formel | InChI=1S/C28H50O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h18-26,29H,7-17H2,1-6H3/t19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H](C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-[(2R,5S)-5,6-dimethylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.7 |
| Visa mer |