Läs mer
(24S)-MC 976, MedChemExpress
Produktkod. 16441499
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16441499 1 mg
1 options
Produktkod. 16441499 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15267B
MedChemExpress (24S)-MC 976 is a Vitamin D3 derivative.
(24S)-MC 976 is a Vitamin D3 derivative.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (24S)-MC 976
CAS 112849-14-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H42O3
Kvantitet 1 mg
LEDER C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CC[C@H](O)C4CC4)C)([H])[C@]3(C)CCC/2
Molekylvikt (g/mol) 414.62
Formel vikt 414.62
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism