Läs mer
25,26-Dihydroxyvitamin D3, MedChemExpress
Beskrivning
25,26-Dihydroxyvitamin D3(25,26-dihydroxycholecalciferol) is a metabolite of vitamin D3 with intestinal calcium transport activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 25,26-Dihydroxyvitamin D3 |
| CAS | 29261-12-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H44O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 25,26-Dihydroxycholecalciferol |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@H]([C@H]1CC[C@@]2([H])/C(CCC[C@]12C)=C/C=C3C(CC[C@H](O)C\3)=C)CCCC(O)(C)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.64 |
| Visa mer |