Läs mer
25 % biodiesel/75 % high cetane diesel, v/v, VHG™
Beskrivning
25 % biodiesel/75 % high cetane diesel, v/v
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bio Diesel Fuel |
| CAS | 870530-78-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bio Diesel Fuel |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Koncentration | 25% |
| Synonym | Diesel fuel substitutes, biodiesel, B 10, B 10 biofuel, B 100, B 100 biofuel, B 20, B 20 biofuel, B 5, B 5 biofuel, B 50, B 50 biofuel, Biodiesel, Biofuels, biodiesel, Biodiesel fuel |
| IUPAC-namn | Biodieselbränsle |
| Lösningsmedel eller matris | Högcetan-diesel/biodiesel |
| Kvantitet | 20 ml |